8.44000
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate, dimethylsuccinate) for synthesis
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate, dimethylsuccinate) for synthesis
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1