8.43970
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
63-65 °C
Temp. transizione
flash point 127 °C
Densità
1.26 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3