Documenti fondamentali
8.41642
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Bromo-1-butene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
225-937-4
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point 1 °C
Solubilità
0.76 g/L
Densità
1.33 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.330 - 1.340
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C