Documenti fondamentali
8.22010
Sigma-Aldrich
1-Decen
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Decen, 1-Decylene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
212-819-2
Tensione di vapore
1.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
210 °C
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.7-5.9 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/589 1.4214
kinematic viscosity
1.1 cSt(20 °C)
P. eboll.
170.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-66 °C
Temp. transizione
flash point 49 °C
Densità
0.74 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44.0 °C - closed cup