Documenti fondamentali
8.21276
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, Ethylvanillin
About This Item
Formula condensata:
3-(C2H5O)-4-(OH)C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
204-464-7
Stato:
crystals
Saggio:
≥99.0% (GC)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Potenza
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
75-77 °C
Temp. transizione
flash point 145 °C
Solubilità
2.82 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup