Key Documents
8.20869
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl phenyl ketone
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Naphthyl phenyl ketone, Phenyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
211-410-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
P. eboll.
398 °C
Punto di fusione
80-82 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C17H12O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12H
SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3