Key Documents
8.20555
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexyl acetate, Acetic acid hexyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
205-572-7
Tensione di vapore
5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
36100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
171.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-80 °C
Temp. transizione
flash point 56 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C