Vai a
8.18652
2,4-Dihydroxybenzophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxybenzophenone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
104,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
2,4-(OH)2-C6H3COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
205-029-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
104,00 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
143-146 °C
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.206611954648.41502
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.107 g/cm3 at 100 °C
mp
143-146 °C
mp
131-133 °C
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
96 °C
form
powder
form
powder
form
-
form
crystals
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dihydroxybenzophenone
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
257.0 °F
flash_point_c
125 °C