Key Documents
8.18303
Sigma-Aldrich
o-Phenylenedioxydiacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
o-Phenylenedioxydiacetic acid, 2.2′-(1.2-Phenylenebisoxy)bisacetic acid
About This Item
Formula condensata:
2-(HOOCCH2O)-C6H4-OCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
226-488-7
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
176-179 °C
Densità bulk
140 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H10O6/c11-9(12)5-15-7-3-1-2-4-8(7)16-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
PPZYHOQWRAUWAY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 179 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3