Documenti
8.18238
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
≥97% (NMR)
Sinonimo/i:
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H17BF4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
207-186-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (NMR)
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Identity (NMR, 1H): passes test
Assay (NMR): ≥ 97.0 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3