Documenti fondamentali
8.14739
Sigma-Aldrich
N-Methylpiperidine-2-ethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Methylpiperidine-2-ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl) 1-methylpiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.23
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
208-554-7
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Potenza
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Indice di rifrazione
n20/D 1.48
pH
11.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Temp. transizione
flash point 106 °C
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H17NO/c1-9-6-3-2-4-8(9)5-7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
OVMRRCXDBKEQIU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.977
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C