Documenti
8.14173
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
for synthesis
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.05
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
210 °C (DIN 51794)
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.5 % (v/v)
kinematic viscosity
7.8 cSt(20 °C)
P. eboll.
241 °C
Punto di fusione
-23 °C
Temp. transizione
flash point 135 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Polyethylene glycol dimethyl ether 250 for synthesis. CAS 24991-55-7, chemical formula CH₃O(CH₂CH₂O)nCH₃.
Risultati analitici
Hydroxyl value: ≤ 30
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.038
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C