Documenti fondamentali
8.14050
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2 · 2C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.45
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
204-572-4
Livello qualitativo
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
118 °C
Solubilità
150 g/L
Densità bulk
280 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3