Vai a
8.07971
Succinimide
for synthesis
Sinonimo/i:
Succinimide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
53,70 €
1 kg
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
189,00 €
141,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-635-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
53,70 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
<1 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
potency
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (200 g/L in H2O)
mp
121-124 °C
transition temp
flash point 201 °C
solubility
330 g/L
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
InChI key
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.5101420430730300
Succinimide for synthesis
Sigma-Aldrich
8.07971
Succinimide
Fmoc-OSu Novabiochem&#174;
Sigma-Aldrich
8.51014
Fmoc-OSu
Boc-OSu &#8805;98.0% (CHN)
Sigma-Aldrich
20430
Boc-OSu
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (CHN)
assay
98%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
121-124 °C
mp
145-148 °C
mp
~95 °C (dec.)
mp
101-105 °C
solubility
330 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinimide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1