Documenti
8.06845
Sigma-Aldrich
Nonylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Nonylamine, 1-Aminononane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21N
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-945-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.37 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
385 °C
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
P. eboll.
202 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-1 °C
Temp. transizione
flash point 63 °C
Densità
0.79 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H21N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;/h2-10H2,1H3;1H
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup