Documenti
8.05891
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropionitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Methoxypropionitrile, 2-Methoxyethyl cyanide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
203-790-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.3 hPa ( 30 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
390 °C (DIN 51794)
Potenza
4130 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.9-15.3 % (v/v)
pH
6.8 (25 °C, 111 g/L in H2O)
P. eboll.
164-165 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-63 °C
Temp. transizione
flash point 66 °C
Solubilità
540 g/L
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup