Documenti fondamentali
8.03284
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
Numero indice EU:
200-665-9
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Potenza
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
238 °C/1013 hPa
Punto di fusione
107-110 °C
Temp. transizione
flash point 143 °C
Densità bulk
880 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sulfolano 99%
Sigma-Aldrich
T22209
Sulfolano