Documenti
8.03226
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Dichlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
1,4-(Cl)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-400-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
>500 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.7-5.9 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 0.06 g/L in H2O)
P. eboll.
173-175 °C/1013 hPa
Punto di fusione
52-54 °C
Temp. transizione
flash point 66 °C
Solubilità
0.08 g/L
Densità
1.23 g/cm3 at 70 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)