Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.90
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-163-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
823-825 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (oxidimetric): 89.0 - 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium(II) chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8024820010 | 04022536373645 |