Documenti fondamentali
8.01299
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, Trimesic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H3-1,3,5-(COOH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
209-077-7
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Temp. autoaccensione
590 °C
Potenza
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
>300 °C
Temp. transizione
flash point 328 °C
Solubilità
26.3 g/L
Densità bulk
720 kg/m3
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3