Documenti fondamentali
8.00882
Sigma-Aldrich
Ethyl cyanoacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-309-0
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
209 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-22 °C
Temp. transizione
flash point 110 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.061 - 1.062
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C