Vai a
8.00360
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
EC Index Number:
203-867-5
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
345 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.3-10.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 111 g/L in H2O)
bp
237-243 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
transition temp
flash point 144 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.031
Identity (IR): passes test
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°C)
144 °C
Punto di infiammabilità (°F)
291.2 °F
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
111-41-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)