Informazioni su questo articolo
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Application
- to culture recombinant Escherichia coli colonies for protein expression.
- as an auto-induction media to study the effect of glucose and lactose additives on recombinant ovine angiotensinogen (oANG) production
- as a medium for hamster recombinant PrP (rPrP) protein expression
Features and Benefits
- Autoinduction media: simplifies protocol by eliminating the monitoring and induction steps
- Rich culture media: high cell densities and protein expression level
- Granulated format: rapid and uniform dissolution in water minimize the chance of inhaling hazardous powdered ingredients
- Singe use EasyPak packaging: Minimal sample handling significantly reduces the chance of contamination.
- Convenient, no need to spend extra time on weighting out different ingredients
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2