Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 383,00 € |
500 units | Spedizione prevista il04 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l. | 2790,00 € |
1000 U | Spedizione prevista il04 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l. | 4520,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
383,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
Biotinylated Thrombin has covalently attached biotin for easy removal of the enzyme from cleavage reactions using immobilized streptavidin. This preparation is tested for activity using the same assay as for unmodified thrombin, and for greater than 99% binding to Streptavidin Agarose (Cat. No. 69203-3).
Other Notes
- 50 UBiotinylated Thrombin
- 1 ml10X Thrombin Cleavage Buffer
- 2 ml1X Thrombin Dilution/Storage Buffer
- 10 μgCleavage Control Protein
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?