69348-M
T7 Promoter Primer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
T7 Promoter Primer, Mr: 6106
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2