681677
Wnt Pathway Inhibitor XII
The Wnt Pathway Inhibitor XII controls the biological activity of Wnt Pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Wnt Pathway Inhibitor XII, (E)-4-(2,6-Difluorostyryl)-N,N-dimethylaniline, FIDAS3, MAT2A Inhibitor I, Methionine S-Adenosyltransferase 2A Inhibitor I
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white to pale yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Zhang, W., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 7579.
WGK 2