658425
AG 17
Anti-proliferative agent that acts as a selective inhibitor of the platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase (IC₅₀ = 500 nM).
Sinonimo/i:
AG 17, NSC 242557, 3,5-di- t-Butyl-4-hydroxy-benzylidenemalononitrile, α-Cyano-(3,5-di- t-butyl-4-hydroxy)cinnamonitrile, Tyrphostin A9, RG 50872
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H22N2O/c1-17(2,3)14-8-12(7-13(10-19)11-20)9-15(16(14)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3
MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Palumbo, G.A., et al. 1997. Cancer Res. 57, 2434.
Burger, A.M., et al. 1995. Cancer Res.55, 2794.
Palumbo, G.A., et al. 1994. Blood84, 296a.
Bilder, G.E., et al. 1991. Am. J. Physiol. 260, C721.
Levitzki, A., and Gilon, S. 1991. Trends Pharmacol. Sci. 12, 171.
Terada, H. 1981. Biochim. Biophys. Acta639, 225
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3