Documenti
6.17603
Supelco
Potassium hydrogen phthalate
purified grade
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5KO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
purified grade
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M