559406
SB 328437
A highly potent and selective CC chemokine receptor-3 (CCR3) antagonist.
Sinonimo/i:
SB 328437, (S)-Methyl-2-naphthoylamino-3-(4-nitrophenyl)propionate
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H18N2O5/c1-28-21(25)19(13-14-9-11-16(12-10-14)23(26)27)22-20(24)18-8-4-6-15-5-2-3-7-17(15)18/h2-12,19H,13H2,1H3,(H,22,24)/t19-/m0/s1
VMFGCGRAIBLAFY-IBGZPJMESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CC chemokine receptor-3 (CCR3)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3