559402
SB 218078
A cell-permeable, ATP-competitive, and reversible indolocarbazole derivative that acts as a potent and selective inhibitor of checkpoint kinase (Chk1) in vitro. It inhibits Chk1 phosphorylation of cdc25C with an IC₅₀ of 15 nM.
Sinonimo/i:
SB 218078, 9,10,11,12,-Tetrahydro-9,12-epoxy-1 H-diindolo(1,2,3-fg:3ʹ,2ʹ,1ʹ-kl)pyrrolo(3,4-i)(1,6)benzodiazocine-1,3(2 H)-dione, Chk1 Inhibitor I, 9,10,11,12,-Tetrahydro-9,12-epoxy-1H-diindolo(1,2,3-fg:3ʹ,2ʹ,1ʹ-kl)pyrrolo(3,4-i)(1,6)benzodiazocine-1,3(2H)-dione, Chk1 Inhibitor I
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C24H15N3O3/c28-23-19-17-11-5-1-3-7-13(11)26-15-9-10-16(30-15)27-14-8-4-2-6-12(14)18(22(27)21(17)26)20(19)24(29)25-23/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,25,28,29)
OTPNDVKVEAIXTI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Chk1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Jackson, J.R., et al. 2000. Cancer Res.60, 566
WGK 1