Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9Cl2NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
gray
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2cc(cc(c2)Cl)Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C12H9Cl2NO2S/c13-9-6-10(14)8-11(7-9)15-18(16,17)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,15H
InChI key
HMKZVAZQKOKXRZ-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable, bioavailable, non-toxic benzenesulfonamide compound that directly blocks Dock5-mediated Rac activation (kcat/KM = 7.9 x 104 & 9.5 x 104 M-1s-1 for Rac1 & Rac2 by Dock5-DHR2, respectively) with selectivity over RhoA and Cdc42. At higher concentrations, affects Dock1 and Dock2 guanine nucleotide exchange factor activity. Shown to reversibly perturb podosome organization and inhibit osteoclastic bone degradation in a dose-dependent manner. Efficiently prevents both arthritis and metastasis-induced bone loss while preserving bone formation in several osteolytic disease mouse model (25 mg/kg, i.p. or i.v., 5 days a week for 4 weeks). Unlike alendronate (Cat. No. 126855), C21 does not impair bone formation.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
Dock5
Dock5
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Vives, V., et al. 2015. Nat. Commun.6, 6218.
Vives, V., et al. 2011. J. Bone Miner. Res.26, 1099.
Vives, V., et al. 2011. J. Bone Miner. Res.26, 1099.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?