529627
PPIase-Parvulin Inhibitor - CAS 64005-90-9 - Calbiochem
The PPIase-Parvulin Inhibitor, also referenced under CAS 64005-90-9, controls the biological activity of PPIase-Parvulin.
Sinonimo/i:
PPIase-Parvulin Inhibitor - CAS 64005-90-9 - Calbiochem, PiB, Diethyl-1,3,6,8-tetrahydro-1,3,6,8-tetraoxobenzo[lmn][3,8]phenanthroline-2,7-diacetate
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (NMR)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
brownish
Solubilità
chloroform: 1 mg/mL
ethanol: 250 μg/mL, cloudy (suspension)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H18N2O8/c1-3-31-15(25)9-23-19(27)11-5-7-13-18-14(8-6-12(17(11)18)20(23)28)22(30)24(21(13)29)10-16(26)32-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
WNKQGFNIIHNGQM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Pin1/Par14 PPIase (peptidyl prolyl cis-trans isomerase) activity
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13