527460
PhosphoDetect Anti-PKR (pThr⁴⁵¹) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase, Phospho-Specific (Thr⁴⁵¹)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr451)
Informazioni sul gene
human ... EIF2AK2(5610)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (see comments)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
IFNγ-stimulated HeLa cells.
Altre note
Srivastava, S.P., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 2416.
Clemens, M.J. 1997. Int. J. Biochem. Cell Biol.29, 945.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2