521275
PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor
The PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 331253-86-2, controls the biological activity of PDK1/Akt/Flt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor, 6H-Indeno[1,2-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazin-6-one & 10H-Indeno[2,1-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazin-10-one, KP372-1, Akt Inhibitor XXI, PDK1 Inhibitor I
Saggio
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H4N6O/c17-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8(9)11-10-12-14-15-16(10)13-7/h1-4H
SSNMLKNJEUSPDY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Both PDK1 and Akt activities
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Koul, D., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 637.
Mandal. M., et al. 2006. Oral Oncol.42, 430.
Mandal. M., et al. 2005. Br. J. Cancer92, 1899.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13