5.05413
5-Iodo-A-85380 dihydrochloride hydrate
Sinonimo/i:
5-Iodo-A-85380 dihydrochloride hydrate, 3-((2S)-2-Azetidinylmethoxy)-5-iodo-pyridine dihydrochloride hydrate, α4β2 and α6β2 Nicotinic Acetylcholine Receptors (nAChR) Agonist, 5-Iodo-A-85380
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: 22 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H11IN2O/c10-7-3-9(5-11-4-7)13-6-8-1-2-12-8/h3-5,8,12H,1-2,6H2/t8-/m0/s1
RKVRGRXOYDTUEY-QMMMGPOBSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
α4β2 nAChR
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kennett, A., et al., 2012. Nicotine Tob. Res.14, 1339.
Huang. LZ, et al., 2011. Neuropharm.60, 861.
Mogg. AJ, et al., 2004. Neuropharm.60, 861.
Mukhin, A.G., et al., 2000. Mol. Pharmacol.47, 848.
WGK 3