Documenti fondamentali
5.05278
Sigma-Aldrich
PNU 282987
Sinonimo/i:
PNU 282987, PNU-282987, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4-chlorobenzamide hydrochloride, α7 nAChR Agonist, PNU 282987, alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, PNU 282987, PNU282987
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17ClN2O · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.75 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
26 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H17ClN2O.ClH/c15-12-3-1-11(2-4-12)14(18)16-13-9-17-7-5-10(13)6-8-17;/h1-4,10,13H,5-9H2,(H,16,18);1H/t13-;/m0./s1
HSEQUIRZHDYOIX-ZOWNYOTGSA-N
Descrizione generale
A potent agonist highly selective for α7 nAChRs (Ki = 26 nM). Used in investigating the roles of α7 nAChRs in sensory gating, learning and memory, cognitive functions, and treatment of Schizophrenia.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
α7 nAChRs
Reversible: yes
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Hajós, M., et al., 2010, Curr. Pharm. Des.16, 538.
Bodnar, L., et al., 2005. J. Med. Chem.48, 905.
Hajós, M., et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.312, 1213.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3