5.04843
Fbxo3 Inhibitor, BC-1215
Sinonimo/i:
Fbxo3 Inhibitor, BC-1215, N¹,N²- bis(4-(Pyridin-2-yl)benzyl)ethane-1,2-diamine, F Box Only Protein 3 Inhibitor, F Box Protein 3 Inhibitor, BC1215, F Box and Leucine-rich Repeat Protein 2 Activator, Fbxl2 Activator
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Fbox3
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3