Documenti fondamentali
5.04596
Sigma-Aldrich
TCN-201
Sinonimo/i:
TCN-201, 3-Chloro-4-fluoro-N-[(4-{[2-(phenylcarbonyl)hydrazino]carbonyl}phenyl)methyl]benzenesulfonamide, NMDA Antagonist X
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H17ClFN3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H17ClFN3O4S/c22-18-12-17(10-11-19(18)23)31(29,30)24-13-14-6-8-16(9-7-14)21(28)26-25-20(27)15-4-2-1-3-5-15/h1-12,24H,13H2,(H,25,27)(H,26,28)
FYIBXBFDXNPBSF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A negative allosteric modulator selective for NR2A containing NMDA receptors (pIC50 = 6.8 and <4.3 µM for NR2A and NR2B, respectively). No effect on NR2B-containing NMDA receptors with concentrations less than 50 mM. Inhibition on NR2A containing NMDA receptors is glycine (or D-serine)-binding, but not glutamate-binding, dependent.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
NMDA receptors
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Bettini. E., et al. 2010. J. Pharm. Exp. Ther.335, 644.
Shin, A., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.166, 1002.
Edman, S., et al. 2012. Neuropharmacology63, 441.
Hansen, K., et al. 2012. J. Neurosci.32, 6197.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3