Vai a
4.90201
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.25
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Quality Segment
form
liquid
mp
<-50 °C
density
1.11 g/cm3
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI key
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
supp_hazards
flash_point_f
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)