Documenti fondamentali
4.90044
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Saggio
≥98.0% (electrophoresis)
pH
8-9 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
P. eboll.
>171 °C (decomposition)
Punto di fusione
<-50 °C
Densità
1.02 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Purity (electrophoresis): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.01 %
Water (K. F.): ≤ 0.1 %