481414
NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64 - CAS 113760-29-5 - Calbiochem
The NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64, also referenced under CAS 113760-29-5, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64 - CAS 113760-29-5 - Calbiochem, 6,6-Dimethyl-2-(phenylimino)-6,7-dihydro-5H-benzo[1,3]oxathiol-4-one
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 2