476275
Myricetin
A cell-permeable flavanoid that displays anti-inflammatory, anti-diabetic and anti-cancer properties.
Sinonimo/i:
Myricetin, 3,3ʹ,4ʹ,5,5ʹ,7-Hexahydroxyflavone, Hsp70 Inhibitor II
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow-brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Holder, S., et al. 2007. Mol. Cancer Ther.6, 163.
Strobel, P., et al. 2005. Biochem. J.386, 471.
Ko, C.H., et al. 2005. Mol. Cancer Ther.4, 281.
Ko, C.H., et al. 2005. Biochem. Pharmacol.69, 913.
Ko, W.C., et al. 2004. Biochem. Pharmacol.68, 2087.
Walker, E.H., et al. 2000. Mol. Cell6, 909.
Agullo, G., et al. 1997. Biochem. Pharmacol.53, 1649.
Hagiwara, M., et al. 1988. Biochem. Pharmacol.37, 2987.
WGK 3
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.