Documenti fondamentali
437629
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide, Salmonella minnesota Re 595
Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
0.5% triethylamine: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Inducible nitric oxide synthase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Altre note
Hattori, S., et al. 1995. Biochem. Mol. Biol. Int. 35, 177.
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem. 60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3