428019-M
Anti-Lamp2 Rat mAb (GL2A7)
liquid, clone GL2A7, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Lysosome-Associated Membrane Protein 2, Anti-Igp-110
About This Item
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GL2A7, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Lamp2(16784)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1:100, see application references)
Immunoprecipitation (see application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Mouse astrocytes
Altre note
Rohrer, J., et al. 1996. J. Cell Biol. 132, 565.
Granger, B.L., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 12036.
Chen, J.W., et al. 1985. J. Cell Biol.101, 85.
WGK 2