420112
JAK3 Inhibitor, Negative Control - CAS 153437-07-1 - Calbiochem
The JAK3 Inhibitor, Negative Control, also referenced under CAS 153437-07-1, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JAK3 Inhibitor, Negative Control - CAS 153437-07-1 - Calbiochem, 4-Phenylamino-6,7-dimethoxyquinazoline, HCl, WHI-P258, HCl
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥92% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
<300 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A negative control for JAK3 inhibitors
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13