382159-M
PhosphoDetect Anti-Histone H3 (pSer¹⁰) (7-20) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
Xenopus, Tetrahymena sp., human, Drosophila, Caenorhabditis elegans
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer10)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunohistochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (4 µg/10 µg acid-extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Acid-extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells
Altre note
Chadee, D.N., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20098.
Mahadevan, L.C., et al. 1991. Cell65, 775.
WGK 1