371545
Guanosine 5ʹ-O-(3-Thiotriphosphate), Tetralithium Salt - CAS 94825-44-2 - Calbiochem
G-protein-activating GTP analog, which is more resistant to hydrolysis than GTP.
Sinonimo/i:
Guanosine 5ʹ-O-(3-Thiotriphosphate), Tetralithium Salt - CAS 94825-44-2 - Calbiochem, GTPγ-S, 4Li
About This Item
Saggio
≥85% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezze
≤12% GDP
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
G-protein-activating GTP analog
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Martelli, A.M., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 218, 182.
Hess, S.D., et al. 1993. Science 259, 1169.
Ekstrom, R.C., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 22183.
McGuirk, S.M., and Dolphin, A.C. 1992. Neurosci.49, 117.
Vaca, L., et al. 1992. Eur. J. Physiol.422, 66.
Silk, S.T., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 21466.
Gilman, A.G. 1987. Annu. Rev. Biochem.56, 615.
Orellana, S., et al. 1987. J. Biol. Chem..262, 1638.
WGK 3