361562
GSK-3β Inhibitor XVIII
The GSK-3β Inhibitor XVIII, also referenced under CAS 1139875-74-3, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
GSK-3β Inhibitor XVIII, 2-(Chloro-4-(4-thiophen-2-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl)-(4-methyl-pierazin-1-yl)-methanone
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 2