345744
Ganglioside GT1b, Trisialo, Triammonium Salt, Bovine Brain
Inhibits Con A-stimulated mitogenesis in murine T cells.
Sinonimo/i:
Ganglioside GT1b, Trisialo, Triammonium Salt, Bovine Brain, Neu5Acα2,3Galβ1,3GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8Neu5Acα2,3)Galβ1,4Glcβ1,1 Ceramide, 3NH₄
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Azioni biochim/fisiol
Inhibits Con A-stimulated mitogenesis in murine T cells
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Momoi, T., et al. 1976. Biochim. Biophys. Acta441, 488.
Warren, L. 1959. J. Biol. Chem.234, 1971.
WGK 1