344280
Fostriecin, Sodium Salt, Streptomyces pulveraceous - CAS 87860-39-7 - Calbiochem
An antitumor antibiotic that acts as a potent protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor (IC₅₀ = 3.2 nM).
Sinonimo/i:
Fostriecin, Sodium Salt, Streptomyces pulveraceous - CAS 87860-39-7 - Calbiochem, FST, Phosphotrienin
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
colorless
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PP2a
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Walsh, A.H., et al. 1997. FEBS Lett. 416, 230.
Boritzki, T.J., et al. 1988. Biochem. Pharmacol. 37, 4063.
WGK 3